Imprimer
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
OR12312-1G OR12312-250MG OR12312-5G
APOSOR12312-1GEA 462 EUR
APOSOR12312-1G APOSOR12312-250MG APOSOR12312-5G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formule: C₅H₉N₃
Point d'ébullition: 104…108 °C (0,2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411536
Numéro CAS: 486414-83-9
UN: 2735
ADR: 8,III