Imprimer
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR12304-1G OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA 285 EUR
APOSOR12304-1G APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Formule: C₁₁H₇N₃O
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702380
Numéro CAS: 216059-84-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III