Imprimer
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12259-1G OR12259-250MG
APOSOR12259-1GEA 398 EUR
APOSOR12259-1G APOSOR12259-250MG
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Point de fusion: 119,5…121.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702403
Numéro CAS: 184098-19-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III