Imprimer
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 464 EUR
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₃BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065022
Numéro CAS: 912569-68-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III