Imprimer
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Methoxyphenyl mesylate, 4-[(Methylsulphonyl)oxy]anisole
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 789 EUR
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Formule: C₈H₁₀O₄S
Poids moléculaire: 202.228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01231360
Numéro CAS: 19013-30-0