Imprimer
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% dans le toluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR11729-1G OR11729-5G
APOSOR11729-1GEA 116 EUR
APOSOR11729-1G APOSOR11729-5G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% dans le toluène
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035333
Numéro CAS: 57616-74-7
EINECS: 260-851-0
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II