Imprimer
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11693-1G OR11693-250MG OR11693-5G
APOSOR11693-1GEA 177 EUR
APOSOR11693-1G APOSOR11693-250MG APOSOR11693-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800892
Numéro CAS: 957062-53-2