Imprimer
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11622-5G OR11622-1G
APOSOR11622-5GEA 0 EUR
APOSOR11622-5G APOSOR11622-1G
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
4-(4-Bromobenzoyl)morpholine
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00447938
Numéro CAS: 127580-92-1