Imprimer
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11597-1G OR11597-250MG
APOSOR11597-1GEA 40.1 EUR
APOSOR11597-1G APOSOR11597-250MG
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
2,7-Dibromo-2',3',5',6'-tetrahydrospiro[fluorene-9,4'-pyran]
Formule: C₁₇H₁₄Br₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800926
Numéro CAS: 934269-17-7