3-Bromo-5-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-3-methylsulphonylpyridine, 5-Bromopyridin-3-yl methyl sulphone
Formule:
C₆H₆BrNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09801057 Numéro CAS: 445491-71-4 |