Imprimer
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid, (6-Bromo-2-chloro-3-methylphenyl)boronic acid
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 72.5 EUR
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BBrClO₂
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475910
Numéro CAS: 957120-28-4