Imprimer
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (tert-Butyl) 6-bromopyridine-3-carboxylate, tert-Butyl 6-bromonicotinate
OR11518-1G OR11518-500MG
APOSOR11518-1GEA 174 EUR
APOSOR11518-1G APOSOR11518-500MG
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate 98%
(tert-Butyl) 6-bromonicotinate
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264580
Numéro CAS: 941294-58-2