Imprimer
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyano-2-methoxypyridine
OR11516-1G OR11516-5G
APOSOR11516-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11516-1G APOSOR11516-5G
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂O
Poids moléculaire: 213.031 g/mol
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801047
Numéro CAS: 941294-54-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III