Imprimer
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-methyl-1H-imidazole
OR11463-1G OR11463-5G OR11463-25G
APOSOR11463-1GEA 151 EUR
APOSOR11463-1G APOSOR11463-5G APOSOR11463-25G
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475883
Numéro CAS: 941294-32-2