Imprimer
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-2-methyl-1H-imidazole
OR11462-1G OR11462-5G
APOSOR11462-1GEA 151 EUR
APOSOR11462-1G APOSOR11462-5G
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475881
Numéro CAS: 941294-31-1