Imprimer
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydro-6-hydroxy-4-oxoquinazoline
OR11423-1G OR11423-25G OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11423-1G APOSOR11423-25G APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00804841
Numéro CAS: 16064-10-1