Imprimer

4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4-(4-Iodophenoxy)toluene, 1-Iodo-4-(4-methylphenoxy)benzene

OR11364-1G OR11364-250MG
APOSOR11364-1GEA 386 EUR
APOSOR11364-1G APOSOR11364-250MG
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
4-Iodo-4'-methyldiphenyl ether
Formule: C₁₃H₁₁IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796301
Numéro CAS: 1017793-91-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR