Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (Acide férulique) 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ Poids moléculaire: 194.18 g/mol Point de fusion: 169…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004400 Numéro CAS: 1135-24-6 EINECS: 214-490-0 |