Imprimer
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 89.9 EUR
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Poids moléculaire: 235.098 g/mol
Point de fusion: 39…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038959
Numéro CAS: 54796-47-3