Imprimer
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR11171-100MG OR11171-1G OR11171-250MG
APOSOR11171-100MGEA 37.3 EUR
APOSOR11171-100MG APOSOR11171-1G APOSOR11171-250MG
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline 98%
2,3-Dimethyl-6,7-dimethoxyquinoxaline
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038946
Numéro CAS: 32388-00-4