Imprimer
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111585-1G OR111585-5G
APOSOR111585-1GEA 248 EUR
APOSOR111585-1G APOSOR111585-5G
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Ethyl (4-chloro-2-cyclohexylphenoxy)acetate
Formule: C₁₆H₂₁ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13631000
Numéro CAS: 1011486-37-5