Imprimer
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111579-1G OR111579-250MG OR111579-5G
APOSOR111579-1GEA 91.5 EUR
APOSOR111579-1G APOSOR111579-250MG APOSOR111579-5G
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066836
Numéro CAS: 2391987-03-2