Imprimer
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111575-1G OR111575-250MG
APOSOR111575-1GEA 284 EUR
APOSOR111575-1G APOSOR111575-250MG
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
tert-Butyl 2-cyclobutylhydrazinecarboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991871
Numéro CAS: 959137-72-5