Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅N₃·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31629942 Numéro CAS: 1934299-50-9 |