Imprimer
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11152-1G OR11152-5G OR11152-10G
APOSOR11152-1GEA 27.7 EUR
APOSOR11152-1G APOSOR11152-5G APOSOR11152-10G
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
2,3-Dichloro-6,7-dimethylquinoxaline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00772734
Numéro CAS: 63810-80-0