Imprimer
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111507-1G OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA 79.9 EUR
APOSOR111507-1G APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇Cl₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03989572
Numéro CAS: 565181-75-1