Imprimer
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111490-1G OR111490-5G
APOSOR111490-1GEA 0 EUR
APOSOR111490-1G APOSOR111490-5G
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
N-(4-Chlorophenyl)-4-nitrobenzamide
Formule: C₁₃H₉ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00430502
Numéro CAS: 2585-30-0