Imprimer
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111455-1G OR111455-250MG
APOSOR111455-1GEA 306 EUR
APOSOR111455-1G APOSOR111455-250MG
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Methyl (4-chlorophenyl)(hydroxy)acetate
Formule: C₉H₉ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16693822
Numéro CAS: 13305-19-6