Imprimer
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR111406-1G OR111406-250MG
APOSOR111406-1GEA 337 EUR
APOSOR111406-1G APOSOR111406-250MG
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
2-Bromo-4-methylbenzyl chloride
Formule: C₈H₈BrCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025346
Numéro CAS: 147542-02-7
UN: 3265
ADR: 8,III