Imprimer
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111399-1G OR111399-250MG
APOSOR111399-1GEA 232 EUR
APOSOR111399-1G APOSOR111399-250MG
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
3-Amino-3-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871320
Numéro CAS: 138621-63-3