Imprimer
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111392-1G OR111392-5G
APOSOR111392-1GEA 0 EUR
APOSOR111392-1G APOSOR111392-5G
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23715688
Numéro CAS: 1252555-02-4