Imprimer
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111379-1G OR111379-5G
APOSOR111379-1GEA 0 EUR
APOSOR111379-1G APOSOR111379-5G
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₇NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30481155
Numéro CAS: 2197052-81-4