Imprimer
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111369-10G OR111369-1G OR111369-5G
APOSOR111369-10GEA 0 EUR
APOSOR111369-10G APOSOR111369-1G APOSOR111369-5G
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
2-(4-(Chlorosulphonyl)phenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₇ClO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09947771
Numéro CAS: 17641-39-3