Imprimer
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111352-10G OR111352-1G OR111352-5G
APOSOR111352-10GEA 0 EUR
APOSOR111352-10G APOSOR111352-1G APOSOR111352-5G
(2-Chloroethyl)cyclohexane
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Formule: C₈H₁₅Cl
Poids moléculaire: 146.658 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11646261
Numéro CAS: 1073-61-6