Imprimer
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR111348-1G OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA 122 EUR
APOSOR111348-1G APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Formule: C₇H₅Cl₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410705
Numéro CAS: 142523-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III