Imprimer
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111331-1G OR111331-5G
APOSOR111331-1GEA 195 EUR
APOSOR111331-1G APOSOR111331-5G
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Formule: C₈H₈O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142121
Numéro CAS: 4282-34-2