Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈ClNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14698193 Numéro CAS: 1214366-84-3 |