Imprimer
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111240-10G OR111240-1G OR111240-5G
APOSOR111240-10GEA 0 EUR
APOSOR111240-10G APOSOR111240-1G APOSOR111240-5G
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
4-Azepan-1-ylbenzonitrile
Formule: C₁₃H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11038470
Numéro CAS: 162377-67-5