Imprimer
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111217-10G OR111217-5G
APOSOR111217-10GEA 0 EUR
APOSOR111217-10G APOSOR111217-5G
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
[(3-Chlorophenyl)thio]acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16835766
Numéro CAS: 18527-22-5