Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Dimethylamino)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one
OR111190-1G OR111190-5G
APOSOR111190-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111190-1G APOSOR111190-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00121186
Numéro CAS: 17168-45-5