Imprimer
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111168-10G OR111168-1G OR111168-5G
APOSOR111168-10GEA 0 EUR
APOSOR111168-10G APOSOR111168-1G APOSOR111168-5G
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₈ClN₃
Poids moléculaire: 253.686 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22043209
Numéro CAS: 118000-64-9