9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₉H₂₁NO₃ Poids moléculaire: 311.375 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788642 Numéro CAS: 1187667-02-2 |