Imprimer
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111137-5G OR111137-10G OR111137-1G
APOSOR111137-5GEA 0 EUR
APOSOR111137-5G APOSOR111137-10G APOSOR111137-1G
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
2,4-Dichloro-N,N-diisopropylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00439054
Numéro CAS: 212392-34-2