Methyl 2-naphthylacetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09263745 Numéro CAS: 2876-71-3 |