Imprimer
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111114-1G OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA 122 EUR
APOSOR111114-1G APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00444400
Numéro CAS: 20857-92-5