Imprimer
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 59.6 EUR
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00229078
Numéro CAS: 7291-01-2