3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09263248 Numéro CAS: 114086-30-5 |