Imprimer
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 102 EUR
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₃O₄S
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00486543
Numéro CAS: 3740-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III