Imprimer
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111055-1G OR111055-5G
APOSOR111055-1GEA 78.7 EUR
APOSOR111055-1G APOSOR111055-5G
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06001923
Numéro CAS: 714207-41-7