Imprimer
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111041-1G OR111041-5G
APOSOR111041-1GEA 0 EUR
APOSOR111041-1G APOSOR111041-5G
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(2-Ethylpiperidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₉H₁₆N₄S
Poids moléculaire: 212.315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28148244
Numéro CAS: 1502633-77-3